Läs mer
[6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl][4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone N-oxide (Raloxifene N-Oxide), Mikromol™
Beskrivning
[6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl][4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone N-oxide (Raloxifene N-Oxide)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl)[4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone N-Oxide (Raloxifene N-Oxide) |
| CAS | 195454-31-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl)[4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone N-Oxide (Raloxifene N-Oxide) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C28 H27 N O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Raloxifene Hydrochloride Imp. C (EP), Raloxifene Imp. C (EP), Raloxifene USP Related Compound C, Raloxifene USP RC C, [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl][4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone N-Oxide, Raloxifene N-Oxide, Raloxifene Related Compound C, Raloxifene Hydrochloride Impurity C, Raloxifene Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C28H27NO5S/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)35-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)34-17-16-29(33)14-2-1-3-15-29/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2 |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCC[N+]5([O-])CCCCC5)cc4 |
| IUPAC-namn | [6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl]-[4-[2-(1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone |
| Visa mer |