Läs mer
6-Hydroxy-2-methylthio-4(3H)-pyrimidinone, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11412120
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412120 25 g 25g
11402120 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412120 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28708.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1979-98-2
Molekylformel C5H6N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 158.18
MDL-nummer MFCD00006087
InChI-nyckel AEXCUJUYEZIWJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dihydroxy-2-methylthiopyrimidine, 2-methylthio pyrimidine-4,6-diol, s-methylthiobarbituric acid, 4,6-dihydroxy-2-methylmercaptopyrimidine, 2-methylthiopyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methythiopyrimidine, 2-methylsulfanyl pyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methylthio pyrimidine, 2-methylthio-4,6-pyrimidinediol
PubChem CID 74795
IUPAC-namn 4-hydroxy-2-methylsulfanyl-1H-pyrimidin-6-one
LEDER CSC1=NC(O)=CC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Hydroxy-2-methylthio-4(3H)-pyrimidinone
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 158.18
Procent renhet 97%