Läs mer
6-hydroxi-2-naftosyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10367321 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10367321 25 g Glasflaska 25g
10051841 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10367321 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 347650250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 16712-64-4 | C11H8O3 | 188.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16712-64-4
Molekylformel C11H8O3
Molekylvikt (g/mol) 188.18
MDL-nummer MFCD00060070
InChI-nyckel KAUQJMHLAFIZDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-carboxy-2-naphthol, 2-hydroxynaphthalene-6-carboxylic acid, 6-hydroxy-beta-naphthoic acid, unii-72xa858i6p, 6-hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid, 2-naphthoic acid, 6-hydroxy, 2-hydroxy-6-naphthoic acid
PubChem CID 85557
IUPAC-namn 6-hydroxynaftalen-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Hydroxy-2-naphthoic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 240°C to 250°C
Färg Brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC10H6COOH
Kvantitet 25 g
Formel vikt 188.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.