Läs mer
6-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one, Mikromol™
Beskrivning
6-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinoline-2-one |
| CAS | 54197-66-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinoline-2-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H9 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-6-hydroxy-Carbostyril, 3,4-dihydro-6-hydroxy- (7CI), Hydrocarbostyril, 6-hydroxy- (6CI), 2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-ol, 3,4-Dihydro-6-hydroxy-2(1H)-quinolinone, 3,4-Dihydro-6-hydroxycarbostyril, 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 6-Hydroxy-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 6-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one, 6-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 6-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril, Cilostazol Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h2-3,5,11H,1,4H2,(H,10,12) |
| LEDER | Oc1ccc2NC(=O)CCc2c1 |
| IUPAC-namn | 6-hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| Visa mer |