Läs mer
6-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinoline-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinoline-2-one |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h2-3,5,11H,1,4H2,(H,10,12) |
| Formel vikt | 163.0633 |