Läs mer
6-Hydroxy-3-nitro-2-picoline, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10572042 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10572042 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10572042 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 360860010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 28489-45-4
MDL-nummer MFCD00092010
InChI-nyckel AJDDHNXZBGZBJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-5-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-6-methyl-5-nitropyridine, 6-hydroxy-3-nitro-2-picoline, 2-hydroxy-5-nitro-6-picoline, 6-hydroxy-2-methyl-3-nitropyridine, 6-methyl-5-nitropyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 6-methyl-5-nitro, 6-methyl-5-nitro-2-pyridinol, 6-methyl-5-nitro-pyridin-2-ol, pubchem10387
PubChem CID 543053
IUPAC-namn 6-methyl-5-nitro-1H-pyridin-2-one
LEDER CC1=C(C=CC(=O)N1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Hydroxy-3-nitro-2-picoline
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 230°C to 232°C
Färg Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H6N2O3
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 154
Formel vikt 154
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Hydroxy-3-nitro-2-picoline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.