missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Hydroxy-7-methoxy-4(1H)-quinazolinone, Mikromol™
Beskrivning
6-Hydroxy-7-methoxy-4(1H)-quinazolinone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy-7-methoxy-4(1H)-quinazolinone |
| CAS | 179688-52-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Hydroxy-7-methoxy-4(1H)-quinazolinone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H8 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4(3H)-Quinazolinone, 6-hydroxy-7-methoxy-, 4(1H)-Quinazolinone, 6-hydroxy-7-methoxy- (9CI), 6-Hydroxy-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone, 6-Hydroxy-7-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(3H)-one, 7-Methoxyquinazoline-4,6-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O3/c1-14-8-3-6-5(2-7(8)12)9(13)11-4-10-6/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13) |
| LEDER | COc1cc2N=CNC(=O)c2cc1O |
| IUPAC-namn | 6-hydroxy-7-methoxy-3H-quinazolin-4-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?