Läs mer
6-Hydroxy-7-methoxy-4-phenylcoumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dalbergin |
| CAS | 482-83-7 |
| Molekylformel | C16 H12 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 6-Hydroxy-7-methoxy-4-phenylcoumarin |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O4/c1-19-15-9-14-12(7-13(15)17)11(8-16(18)20-14)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,17H,1H3 |
| LEDER | COc1cc2OC(=O)C=C(c3ccccc3)c2cc1O |
| IUPAC-namn | 6-hydroxy-7-methoxy-4-phenyl-chromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.26 |
| Formel vikt | 268.0736 |