Läs mer
6-Hydroxy-7-methoxycoumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoscopoletin |
| CAS | 776-86-3 |
| Molekylformel | C10 H8 O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 7-Methoxyesculetin, 6-Hydroxy-7-methoxycoumarin |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O4/c1-13-9-5-8-6(4-7(9)11)2-3-10(12)14-8/h2-5,11H,1H3 |
| LEDER | COc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O |
| IUPAC-namn | 6-hydroxy-7-methoxy-chromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.17 |
| Formel vikt | 192.0423 |