Läs mer
6-hydroxybromantan, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy Bromantane |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20BrNO/c17-13-1-3-14(4-2-13)18-15-9-5-11-7-10(15)8-12(6-9)16(11)19/h1-4,9-12,15-16,18-19H,5-8H2 |
| Formel vikt | 321.0728 |
| Procent renhet | >95% |