Läs mer
6’-Hydroxy Buspirone, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy Buspirone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31N5O3/c27-17-16-21(6-1-2-7-21)18(28)19(29)26(17)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20/h5,8-9,18,28H,1-4,6-7,10-16H2 |
| Formel vikt | 401.2427 |
| Procent renhet | >95% |