Läs mer
6-Hydroxy Chlorzoxazone-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy Chlorzoxazone-13C6 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-3-1-4-6(2-5(3)10)12-7(11)9-4/h1-2,10H,(H,9,11)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vikt | 191.0081 |