Läs mer
6-Hydroxy Chlorzoxazone-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy Chlorzoxazone-d2 |
| CAS | 1432065-00-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7H2D2ClNO3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 5-Chloro-6-hydroxy-2(3H)-benz-d2-oxazolone, 6-Hydroxychlorzoxazone-d2, NSC 24955-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-3-1-4-6(2-5(3)10)12-7(11)9-4/h1-2,10H,(H,9,11)/i1D,2D |
| LEDER | OC1=C([2H])C2=C(NC(O2)=O)C([2H])=C1Cl |
| IUPAC-namn | 5-chloro-4,7-dideuterio-6-hydroxy-3H-1,3-benzoxazol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.58 |
| Visa mer |