Läs mer
6-Hydroxy Chlorzoxazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy Chlorzoxazone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-3-1-4-6(2-5(3)10)12-7(11)9-4/h1-2,10H,(H,9,11) |
| Formel vikt | 184.988 |
| Procent renhet | >95% |