Läs mer
6-Hydroxy Desloratadine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy Desloratadine |
| CAS | 119410-05-8 |
| Molekylformel | C19 H19 Cl N2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-14-3-4-15-16(11-14)17(23)10-13-2-1-7-22-19(13)18(15)12-5-8-21-9-6-12/h1-4,7,11,17,21,23H,5-6,8-10H2 |
| LEDER | OC1Cc2cccnc2C(=C3CCNCC3)c4ccc(Cl)cc14 |
| IUPAC-namn | 8-chloro-11-piperidin-4-ylidene-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.82 |
| Formel vikt | 326.1186 |