Läs mer
6'-hydroxydoxazosin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6'-Hydroxy Doxazosin |
| CAS | 102932-29-6 |
| Molekylformel | C23 H25 N5 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 6’-Hydroxy Doxazosin |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25N5O6/c1-31-17-10-14-15(11-18(17)32-2)25-23(26-21(14)24)28-7-5-27(6-8-28)22(30)20-12-33-19-9-13(29)3-4-16(19)34-20/h3-4,9-11,20,29H,5-8,12H2,1-2H3,(H2,24,25,26) |
| LEDER | COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5cc(O)ccc5O4 |
| IUPAC-namn | [4-(4-amino-6,7-dimetoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(6-hydroxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)metanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.47 |
| Formel vikt | 467.1805 |