Läs mer
6'-hydroxydoxazosin, TRC
Produktkod. 30391590
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30391590 5 mg
1 options
Produktkod. 30391590 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9417605MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6'-Hydroxy Doxazosin
CAS 102932-29-6
Molekylformel C23 H25 N5 O6
Kvantitet 5 mg
Synonym 6’-Hydroxy Doxazosin
InChI formel InChI=1S/C23H25N5O6/c1-31-17-10-14-15(11-18(17)32-2)25-23(26-21(14)24)28-7-5-27(6-8-28)22(30)20-12-33-19-9-13(29)3-4-16(19)34-20/h3-4,9-11,20,29H,5-8,12H2,1-2H3,(H2,24,25,26)
LEDER COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5cc(O)ccc5O4
IUPAC-namn [4-(4-amino-6,7-dimetoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(6-hydroxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)metanon
Molekylvikt (g/mol) 467.47
Formel vikt 467.1805