Läs mer
6-Hydroxy Etodolac, TRC
Produktkod. 30133859
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133859 25 mg
30135395 5 mg
30012884 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133859 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94232525MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101901-06-8
Molekylformel C17 H21 N O4
Molekylvikt (g/mol) 303.35
IUPAC-namn 2-(1,8-diethyl-6-hydroxy-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid
LEDER CCc1cc(O)cc2c3CCOC(CC)(CC(=O)O)c3[nH]c12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-hydroxy Etodolac
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H21NO4/c1-3-10-7-11(19)8-13-12-5-6-22-17(4-2,9-14(20)21)16(12)18-15(10)13/h7-8,18-19H,3-6,9H2,1-2H3,(H,20,21)
Formel vikt 303.1471