Läs mer
6-Hydroxy Methaqualone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy Methaqualone |
| CAS | 5060-51-5 |
| Molekylformel | C16 H14 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 6-Hydroxy-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4(3H)-quinazolinone, 6-Hydroxy-2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone, 2-Methyl-3-o-tolyl-6-hydroxy-4(3H)-quinazolinone, 2-Methyl-6-hydroxy-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone, 6-Hydroxy-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4(3H)-quinazolinone, 6-Hydroxy-2-methyl-3-(o-tolyl)-4-quinazolone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O2/c1-10-5-3-4-6-15(10)18-11(2)17-14-8-7-12(19)9-13(14)16(18)20/h3-9,19H,1-2H3 |
| LEDER | CC1=Nc2ccc(O)cc2C(=O)N1c3ccccc3C |
| IUPAC-namn | 6-hydroxy-2-methyl-3-(o-tolyl)quinazolin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.29 |
| Formel vikt | 266.1055 |