missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-β-Hydroxy Mometasone Furoate, Mikromol™
Beskrivning
6-β-Hydroxy Mometasone Furoate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6beta-Hydroxy Mometasone Furoate |
| CAS | 132160-74-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6beta-Hydroxy Mometasone Furoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C27 H30 Cl2 O7 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,21-dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-6,11-dihydroxy-16-methyl-, (6β,11β,16α)-, [(6R,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-17-(2-chloroacetyl)-6,11-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] furan-2-carboxylate, 6-β-Hydroxy Mometasone Furoate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H30Cl2O7/c1-14-9-16-17-11-19(31)18-10-15(30)6-7-24(18,2)26(17,29)21(32)12-25(16,3)27(14,22(33)13-28)36-23(34)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,19,21,31-32H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17+,19-,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl |
| IUPAC-namn | [(6R,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-17-(2-chloroacetyl)-6,11-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] furan-2-carboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?