missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Hydroxy Monopropylheptylphthalate (Mixture of Diastereomers), TRC

Produktkod. 17974875
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17974875 2.5 mg 2.5mg
17913995 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17974875 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM5670752.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1372605-11-2
Molekylformel C18 H26 O5
Molekylvikt (g/mol) 322.4
Synonym OH-MiDP, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(6-Hydroxy-2-propylheptyl) Ester, OH-MPHP
LEDER CCCC(CCCC(C)O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Hydroxy Monopropylheptylphthalate (Mixture of Diastereomers)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26O5/c1-3-7-14(9-6-8-13(2)19)12-23-18(22)16-11-5-4-10-15(16)17(20)21/h4-5,10-11,13-14,19H,3,6-9,12H2,1-2H3,(H,20,21)
Formel vikt 322.178
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.