Läs mer
6-Hydroxy-N,2-dimethylbenzofuran-3-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy-N,2-dimethylbenzofuran-3-carboxamide |
| CAS | 638217-08-0 |
| Molekylformel | C11 H11 N O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 6-Hydroxy-N,2-dimethyl-3-benzofurancarboxamide, 6-Hydroxy-N-methyl-2-methyl-1-benzofuran-3-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO3/c1-6-10(11(14)12-2)8-4-3-7(13)5-9(8)15-6/h3-5,13H,1-2H3,(H,12,14) |
| LEDER | CNC(=O)c1c(C)oc2cc(O)ccc12 |
| IUPAC-namn | 6-hydroxy-N,2-dimethyl-1-benzofuran-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.21 |
| Formel vikt | 205.074 |