Läs mer
6-Hydroxy-N,N,N-trimethylhexan-1-aminium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy-N,N,N-trimethylhexan-1-aminium Bromide |
| CAS | 118843-18-8 |
| Molekylformel | C9 H22 N O . Br |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H22NO.BrH/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9-11;/h11H,4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCO |
| IUPAC-namn | 6-hydroxyhexyl(trimethyl)azanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.181 |
| Formel vikt | 239.088 |