Läs mer
6-Hydroxy Ondansetron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy Ondansetron |
| CAS | 110708-17-3 |
| Molekylformel | C18 H19 N3 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,2,3,9-Tetrahydro-6-hydroxy-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3O2/c1-11-19-7-8-21(11)10-12-3-5-16-17(18(12)23)14-9-13(22)4-6-15(14)20(16)2/h4,6-9,12,22H,3,5,10H2,1-2H3 |
| LEDER | Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4cc(O)ccc4n3C |
| IUPAC-namn | 6-hydroxy-9-methyl-3-[(2-methylimidazol-1-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.362 |
| Formel vikt | 309.148 |