Läs mer
6-hydroxy-testosteron α 17-Undecanoat, TRC
Produktkod. 30457086
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457086 1 mg
30456329 10 mg
30453372 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457086 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT6510301MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6Alpha-hydroxy-testosterone 17-Undecanoate
Analyt- eller komponentnamn 6Alpha-hydroxy-testosterone 17-Undecanoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C30H48O4
InChI formel InChI=1S/C30H48O4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-28(33)34-27-14-13-23-22-20-26(32)25-19-21(31)15-17-29(25,2)24(22)16-18-30(23,27)3/h19,22-24,26-27,32H,4-18,20H2,1-3H3/t22-,23-,24-,26-,27-,29+,30-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER [H][C@]12[C@]3([H])C[C@H](O)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]1(C)[C@@H](OC(CCCCCCCCCC)=O)CC2)=O
IUPAC-namn (6S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-6-hydroxy-10,13-dimetyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl undekanoat
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 472.71
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 472.36