Läs mer
6-Hydroxyaminopurine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxyaminopurine |
| CAS | 5667-20-9 |
| Molekylformel | C5 H5 N5 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-Hydroxy-9H-purin-6-amine, N6-Hydroxyadenine, NSC 516286, HAP |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5O/c11-10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2,11H,(H2,6,7,8,9,10) |
| LEDER | O\N=C\1/NC=Nc2[nH]cnc12 |
| IUPAC-namn | (NZ)-N-(1,9-dihydropurin-6-ylidene)hydroxylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.126 |
| Formel vikt | 151.049 |