Läs mer
6-Hydroxybenzo[d][1,3]oxathiol-2-one, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31006645
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31006645 1 g 1g
30999773 25 g 25g
30994094 5 g 5g
30992614 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31006645 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1092871g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Hydroxybenzo[d][1,3]oxathiol-2-one
CAS 4991-65-5
Molekylformel C7H4O3S
MDL-nummer MFCD00005859
Kvantitet 1 g
LEDER OC1=CC=C2SC(=O)OC2=C1
Molekylvikt (g/mol) 168.17
Procent renhet 98%