Läs mer
6-Hydroxychrysene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxychrysene |
| CAS | 37515-51-8 |
| Molekylformel | C18 H12 O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 6-Chrysenol (6CI, 7CI, 9CI, ACI), 6-Hydroxychrysene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12O/c19-18-11-17-13-6-2-1-5-12(13)9-10-15(17)14-7-3-4-8-16(14)18/h1-11,19H |
| LEDER | Oc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14 |
| IUPAC-namn | chrysen-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.29 |
| Formel vikt | 244.0888 |