Läs mer
6-Hydroxycoumarin, 98%
Produktkod. 15590624 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15590624 1 g 1g
15500634 5 g 5g
15510634 25 g 25g
3 options
Produktkod. 15590624
Brand: Thermo Scientific Acros 459410010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6093-68-1 | C9H6O3 | 162.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6093-68-1
Molekylformel C9H6O3
Molekylvikt (g/mol) 162.15
InChI-nyckel CJIJXIFQYOPWTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxycoumarin, 6-hydroxy-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-hydroxy, 6-hydroxycoumaran, 2h-1-benzopyran-2-one,6-hydroxy, 6-hydroxbenzopyran-2-one, 6-hydroxy-2h-chromen-2-on, 6-hydroxycoumarine, 6-hydroxy coumarin, 6-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one
PubChem CID 99477
IUPAC-namn 6-hydroxychromen-2-one
LEDER C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Hydroxycoumarin
Smältpunkt 249.0°C to 253.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 162.15
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Hydroxycoumarin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.