Läs mer
6-Hydroxyflavanone, 98+%
Produktkod. 11420198
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420198 1 g 1g
11430198 5 g 5g
11440198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23755.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4250-77-5 | C15H12O3 | 240.258 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4250-77-5
Molekylformel C15H12O3
Molekylvikt (g/mol) 240.258
MDL-nummer MFCD00017485
InChI-nyckel XYHWPQUEOOBIOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxyflavanone, 6-hydroxy-2-phenylchroman-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 6-hydroxy-flavanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-6-hydroxy-2-phenyl, 6-hydroxy-2-phenyl-chroman-4-one, flavanone, 6-hydroxy, +/--6-hydroxyflavanone, acmc-209jpu
PubChem CID 2734580
ChEBI CHEBI:34471
IUPAC-namn 6-hydroxi-2-fenyl-2,3-dihydrokromen-4-on
LEDER C1C(OC2=C(C1=O)C=C(C=C2)O)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Hydroxyflavanone
Smältpunkt ∼220°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 87354
Formel vikt 240.25
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.