Läs mer
6-hydroxiflavon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11465967
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465967 5 g 5g
11455967 1 g 1g
11475967 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25016.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6665-83-4 | C15H10O3 | 238.242 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6665-83-4
Molekylformel C15H10O3
Molekylvikt (g/mol) 238.242
MDL-nummer MFCD00017329
InChI-nyckel GPZYYYGYCRFPBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxyflavone, 6-monohydroxyflavone, 6-hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 6-hydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl, 6-hydroxy-flavone, 6-hydroxy flavone, 6-hydroxyflavone, 10
PubChem CID 72279
ChEBI CHEBI:34472
IUPAC-namn 6-hydroxi-2-fenylkromen-4-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Hydroxyflavone
Smältpunkt 234°C to 236°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 15827
Formel vikt 238.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.