Läs mer
6-hydroxyhexansyra, 95 %, kan fortsätta med varierande mängder dimer
Produktkod. 11476646
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476646 1 g 1g
11486646 5 g 5g
11496646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24857.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    686.59 SEK
    616.65 SEK / 1g
    Save 69.94 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1191-25-9 | C6H12O3 | 132,159 g/mol
6-hydroxihexansyra fungerar som ett användbart reagens i syntetisk kemi. Det används som en prekursor för att framställa ytaktiva monomerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-hydroxihexansyra fungerar som ett användbart reagens i syntetisk kemi. Det används som en prekursor för att framställa ytaktiva monomerer.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1191-25-9
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.159
MDL-nummer MFCD00046560
InChI-nyckel IWHLYPDWHHPVAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxycaproic acid, 6-hydroxyhexanoate, hexanoic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy caproic acid, 6-hydroxy-hexanoic acid, epsilon-hydroxycaproic acid, 5-carboxypentanol, unii-3y3ox37nm8, 6-hydroxycaproicacid,pract.,containslactone, 6-hydroxy-caproic acid
PubChem CID 14490
ChEBI CHEBI:17869
IUPAC-namn 6-hydroxihexansyra
LEDER C(CCC(=O)O)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Hydroxyhexanoic acid
Smältpunkt 38°C to 40°C
Densitet 1.08
Flampunkt >110°C (230°F)
Anteckningar om analysprocent får forts. varierande mängder dimer
Linjär formel HO(CH2)5CO2H
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 1 g
Formel vikt 132.16
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Hydroxyhexanoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxyhexanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.