Läs mer
6-Hydroxyhexyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxyhexyl Methanethiosulfonate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O3S2/c1-12(9,10)11-7-5-3-2-4-6-8/h8H,2-7H2,1H3 |
| Formel vikt | 212.0541 |