Läs mer
6-Hydroxyindole-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxyindole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 40047-23-2 |
| Molekylformel | C9H7NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO3/c11-6-2-1-5-3-8(9(12)13)10-7(5)4-6/h1-4,10-11H,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)c1cc2ccc(O)cc2[nH]1 |
| IUPAC-namn | 6-hydroxy-1H-indole-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.15 |
| Formel vikt | 177.0426 |