Läs mer
6-hydroxyindol, 97 %
Produktkod. 10143712 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10143712 1 g Glasflaska 1g
10200163 5 g Glasflaska 5g
11966631 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10143712 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 379010010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2380-86-1 | C8H7NO | 133,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2380-86-1
Molekylformel C8H7NO
Molekylvikt (g/mol) 133.15
InChI-nyckel XAWPKHNOFIWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxyindole, 6-indolol, indolol, 6-hydroxy indole, unii-3i03jz599t, 6-hydroxy-1h-indole, 6hydroxyindole, 6-hydroxy-indole, indol-6-ol, 1h-indole-6-ol
PubChem CID 524508
IUPAC-namn lH-indol-6-ol
LEDER C1=CC(=CC2=C1C=CN2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Hydroxyindole
Smältpunkt 124.0°C to 130.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 133.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Shiny Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Hydroxyindole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.