Läs mer
6-Hydroxyindol, TRC
Produktkod. 30402283
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30402283 2.5 g 2.5g
30399259 500 mg -
30404812 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30402283 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9539332.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2380-86-1
Molekylformel C8 H7 N O
Molekylvikt (g/mol) 133.1473
Synonym Indol-6-ol (6CI,7CI,8CI), 6-Hydroxyindole
IUPAC-namn 1H-indol-6-ol
LEDER Oc1ccc2cc[nH]c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Hydroxyindole
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H7NO/c10-7-2-1-6-3-4-9-8(6)5-7/h1-5,9-10H
Formel vikt 133.0528