Läs mer
6-Hydroxymedoxoxyprogesteronacetat α, Mikromol
Beskrivning
6-Hydroxymedoxoxyprogesteronacetat α, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6alpha-Hydroxy Medroxy Progesterone 17-Acetate |
| CAS | 984-46-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6alpha-Hydroxy Medroxy Progesterone 17-Acetate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C24 H34 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-hydroxy-6-methyl-, (6α)- (9CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 6α,17-dihydroxy-6-methyl-, 17-acetate (7CI,8CI), 6α-Hydroxymedroxyprogesterone acetate, 6α-Hydroxymedroxyprogesterone 17-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O5/c1-14(25)24(29-15(2)26)11-8-19-17-13-23(5,28)20-12-16(27)6-9-21(20,3)18(17)7-10-22(19,24)4/h12,17-19,28H,6-11,13H2,1-5H3/t17-,18+,19+,21-,22+,23+,24+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@](C)(O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| Visa mer |