missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Hydroxymelatonin, MedChemExpress

Produktkod. 16482678
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16482678 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16482678 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW011956

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress 6-Hydroxymelatonin is a primary metabolic of Melatonin, which is metabolized by cytochrome P450 (CYP) 1A2.

6-Hydroxymelatonin is a primary metabolic of Melatonin, which is metabolized by cytochrome P450 (CYP) 1A2.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Hydroxymelatonin
CAS 2208-41-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H16N2O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (402.77 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(NCCC1=CNC2=C1C=C(OC)C(O)=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 248.28
Formel vikt 248.28
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.