Läs mer
6-(hydroximetyl)bensotiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11976791 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11976791 5 g 5g
11966791 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11976791 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441330050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 19989-66-3
Molekylformel C8H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 165.21
InChI-nyckel OZGXSRLIKDPNMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d thiazol-6-ylmethanol, 6-hydroxymethyl benzothiazole, 6-benzothiazolemethanol, benzothiazol-6-yl-methanol, benzothiazol-6-yl methanol, benzothiazole-6-methanol, benzothiazol-6-ylmethanol, 6-hydroxymethylbenzothiazole, benzo d thiazol-6-yl-methanol
PubChem CID 17860385
IUPAC-namn 1,3-bensotiazol-6-ylmetanol
LEDER C1=CC2=C(C=C1CO)SC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(Hydroxymethyl)benzothiazole
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 103 °C till 106 °C
Färg Vit till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 165.22
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.