Läs mer
6-Hydroxymethylpterin, Mikromol™
Produktkod. 30051586
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30051586 50 mg
1 options
Produktkod. 30051586 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0621.10
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Hydroxymethylpterin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Hydroxymethylpterin
CAS 712-29-8
Analyt- eller komponentnamn 6-Hydroxymethylpterin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H7 N5 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 6-Hydroxymethylpterin
InChI formel InChI=1S/C7H7N5O2/c8-7-11-5-4(6(14)12-7)10-3(2-13)1-9-5/h1,13H,2H2,(H3,8,9,11,12,14)
LEDER NC1=NC(=O)c2nc(CO)cnc2N1
IUPAC-namn 2-amino-6-(hydroxymethyl)-1H-pteridin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 193.16
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 193.06 g/mol