Läs mer
6-hydroxynaftalen-2-sulfonsyra kaliumsalt, TRC
Produktkod. 30136182
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136182 100 mg
30135946 50 mg
30012099 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136182 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH951188100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 833-66-9
Molekylformel C10 H7 O4 S . K
Molekylvikt (g/mol) 262.3235
IUPAC-namn kalium; 6-hydroxynaftalen-2-sulfonat
LEDER [K+].Oc1ccc2cc(ccc2c1)S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Hydroxynaphthalene-2-sulfonic Acid Potassium Salt
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8O4S.K/c11-9-3-1-8-6-10(15(12,13)14)4-2-7(8)5-9;/h1-6,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Formel vikt 261.9702