Läs mer
6-Hydroxynicotinic acid, 98%
Produktkod. 11409190
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409190 5 g 5g
11419190 25 g 25g
11429190 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409190 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15802.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5006-66-6 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Metabolit av nikotinamid. Stimulerar binjurebarksekretionen
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5006-66-6
Molekylformel C6H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD00006277
InChI-nyckel BLHCMGRVFXRYRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxynicotinic acid, 2-hydroxy-5-pyridinecarboxylic acid, 6-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 6-hydroxy nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 2-hydroxypyridine-5-carboxylic acid, 2-pyridone-5-carboxylic acid, 6-hydroxy-nicotinic acid, 6-hydroxynicotinate, 1,6-dihydro-6-oxo-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 72924
ChEBI CHEBI:16168
IUPAC-namn 6-oxo-lH-pyridin-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=O)NC=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Hydroxynicotinic acid
Smältpunkt 314°C to 316°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 472182
Formel vikt 139.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.