Läs mer
6-Hydroxynicotinic Acid, Mikromol™
Beskrivning
6-Hydroxynicotinic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicotinic acid-6-hydroxy |
| CAS | 5006-66-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nicotinic acid-6-hydroxy |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H5 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo-, Nicotinic acid, 1,6-dihydro-6-oxo- (8CI), Nicotinic acid, 6-hydroxy- (6CI,7CI), 1,6-Dihydro-6-oxo-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Hydroxy-5-carboxypyridine, 2-Hydroxypyridine-5-carboxylic acid, 2-Pyridone-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-pyridone, 6-Hydroxyniacin, 6-Hydroxynicotinic acid, 6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 6-Oxo-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid, NSC 35054, NSC 53377, NSC 8620 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO3/c8-5-2-1-4(3-7-5)6(9)10/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(O)nc1 |
| IUPAC-namn | 6-hydroxypyridine-3-carboxylic acid |
| Visa mer |