Läs mer
6-Hydroxynicotinic Acid, Mikromol™
Produktkod. 30461537
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461537 4 x 25 mg
30050230 25 mg
17901596 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30461537 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0553.1500254AMP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Hydroxynicotinic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicotinic acid-6-hydroxy
CAS 5006-66-6
Analyt- eller komponentnamn Nicotinic acid-6-hydroxy
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H5 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo-, Nicotinic acid, 1,6-dihydro-6-oxo- (8CI), Nicotinic acid, 6-hydroxy- (6CI,7CI), 1,6-Dihydro-6-oxo-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Hydroxy-5-carboxypyridine, 2-Hydroxypyridine-5-carboxylic acid, 2-Pyridone-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-pyridone, 6-Hydroxyniacin, 6-Hydroxynicotinic acid, 6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 6-Oxo-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid, NSC 35054, NSC 53377, NSC 8620
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-5-2-1-4(3-7-5)6(9)10/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10)
Lösningstyp Neat
LEDER OC(=O)c1ccc(O)nc1
IUPAC-namn 6-hydroxypyridine-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 139.11
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 139.0269 g/mol