Läs mer
6-Hydroxyquinoline-(1H)-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxyquinoline-(1H)-2-one |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h1-5,11H,(H,10,12) |
| Formel vikt | 161.0477 |