Läs mer
6-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid |
| CAS | 75434-18-3 |
| Molekylformel | C10H7NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO3/c12-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(11-8)10(13)14/h1-5,12H,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc2cc(O)ccc2n1 |
| IUPAC-namn | 6-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.17 |
| Formel vikt | 189.0426 |