Läs mer
6-jod-1,4-bensodioxan, 95 %, resten främst 5-isomer
Produktkod. 11490651
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490651 25 g 25g
11480651 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490651 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20127.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 57744-67-9 | C8H7IO2 | 262,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57744-67-9
Molekylformel C8H7IO2
Molekylvikt (g/mol) 262.05
MDL-nummer MFCD00221460
InChI-nyckel HZTMYTXWFHBHDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-ethylenedioxyiodobenzene, 6-iodo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 6-iodobenzodioxane, acmc-1azse, 6-iodo-1,4-benzodioxane, 6-iodo-2h,3h-benzo e 1,4-dioxin, 2,3-dihydro-6-iodobenzo 1,4 dioxin, 1,4-benzodioxin,2,3-dihydro-6-iodo
PubChem CID 2776176
IUPAC-namn 6-jod-2,3-dihydro-1,4-bensodioxin
LEDER IC1=CC=C2OCCOC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Iodo-1,4-benzodioxane
Kokpunkt 100 °C till 102 °C (0,25 mmHg)
Anteckningar om analysprocent återstoden huvudsakligen 5-isomer
Kvantitet 25 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 262.05
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.