Läs mer
6-jod-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10220750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10220750 1 g Glasflaska 1g
10566450 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10220750 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432420010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 261953-36-0
Molekylformel C7H5IN2
Molekylvikt (g/mol) 244.03
MDL-nummer MFCD04114695
InChI-nyckel RSGAXJZKQDNFEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-iodoindazole, 1h-indazole, 6-iodo, 6-iodo 1h indazole, 6-iodo-indazole, pubchem18081, indazole, 6-iodo
PubChem CID 12991241
IUPAC-namn 6-jod-lH-indazol
LEDER C1=CC2=C(C=C1I)NN=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Iodo-1H-indazole
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 208 °C till 211 °C
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 244.03
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.