Läs mer
6-jod-2-metyl-1,3-bensotiazol, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10193364
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10193364 250 mg 250mg
10546324 1 g 1g
10103374 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10193364 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC54711CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 68867-20-9
Molekylformel C8H6INS
Molekylvikt (g/mol) 275.107
InChI-nyckel YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-iodo-2-methyl-benzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-6-iodobenzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-iodo-2-methyl, benzothiazole,6-iodo-2-methyl
PubChem CID 807592
IUPAC-namn 6-jod-2-metyl-l,3-bensotiazol
LEDER CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Iodo-2-methyl-1, 3-benzothiazole
Analysprocentintervall 90%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 275.11
Procent renhet 90%