missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Iodo-nicotinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Iodo-nicotinic Acid |
| CAS | 13054-02-9 |
| Molekylformel | C6 H4 I N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4INO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(I)nc1 |
| IUPAC-namn | 6-iodopyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.006 |
| Formel vikt | 248.929 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?